Merck
731315
Sigma-Aldrich
4-ブロモチオフェン-3-カルボニトリル
97%
別名:
4-ブロモ-3-シアノチオフェン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H2BrNS
CAS番号:
分子量:
188.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
58-62 °C
官能基
bromo
nitrile
SMILES記法
Brc1cscc1C#N
InChI
1S/C5H2BrNS/c6-5-3-8-2-4(5)1-7/h2-3H
InChI Key
RTOSSMAWCKNWFX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
731315-BULK:
731315-1G:4548173309880
731315-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)