Merck
730769
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-3-メチル-5-フェニル-1H-ピラゾール
97%
別名:
4-ブロモ-3-メチル-5-フェニルピラゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9BrN2
CAS番号:
分子量:
237.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
87-92 °C
官能基
bromo
phenyl
SMILES記法
Cc1[nH]nc(-c2ccccc2)c1Br
InChI
1S/C10H9BrN2/c1-7-9(11)10(13-12-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
OMGCVNHAFYEVRU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
730769-1G:
730769-VAR:
730769-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)