Merck
729930
Sigma-Aldrich
4-Iodo-1H-indazole
95%
別名:
4-Iodoindazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5IN2
CAS番号:
分子量:
244.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
製品729930は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
184-190 °C
官能基
iodo
SMILES記法
Ic1cccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C7H5IN2/c8-6-2-1-3-7-5(6)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)
InChI Key
CJQXSPSUIGJNJX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
729930-1G:4548173999296
729930-BULK:
729930-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)