Merck
729795
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-(aminomethyl)pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
97%
別名:
4-(Aminomethyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H13ClN2O2
分子量:
204.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
195-200 °C
官能基
amine
ester
SMILES記法
Cl.CCOC(=O)c1cc(CN)c[nH]1
InChI
1S/C8H12N2O2.ClH/c1-2-12-8(11)7-3-6(4-9)5-10-7;/h3,5,10H,2,4,9H2,1H3;1H
InChI Key
POZKLGCSWZVYRM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
729795-VAR:
729795-1G:
729795-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)