Merck
729582
Sigma-Aldrich
9-Benzyl-9H-carbazole-3-boronic acid pinacol ester
95%
別名:
9-benzyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H26BNO2
分子量:
383.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
146-151 °C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3n(Cc4ccccc4)c5ccccc5c3c2
InChI
1S/C25H26BNO2/c1-24(2)25(3,4)29-26(28-24)19-14-15-23-21(16-19)20-12-8-9-13-22(20)27(23)17-18-10-6-5-7-11-18/h5-16H,17H2,1-4H3
InChI Key
UMWJZMUSYJMTOI-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
729582-BULK:
729582-1G:
729582-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)