Merck
728705
Sigma-Aldrich
MK-2 色素
95%
別名:
2-シアノ-3-[5'''-(9-エチル-9H-カルバゾル-3-yl)-3',3'',3''',4-テトラ-n-ヘキシル-[2,2',5',2'',5'',2''']-クォーター チオフェン-5-イル] アクリル酸, メタルフリー太陽電池色素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C58H70N2O2S4
CAS番号:
分子量:
955.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
mp
181-185 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCc1cc(sc1\C=C(/C#N)C(O)=O)-c2sc(cc2CCCCCC)-c3sc(cc3CCCCCC)-c4sc(cc4CCCCCC)-c5ccc6n(CC)c7ccccc7c6c5
InChI
1S/C58H70N2O2S4/c1-6-11-15-19-25-40-34-52(63-50(40)38-45(39-59)58(61)62)55-43(27-21-17-13-8-3)36-54(65-55)57-44(28-22-18-14-9-4)37-53(66-57)56-42(26-20-16-12-7-2)35-51(64-56)41-31-32-49-47(33-41)46-29-23-24-30-48(46)60(49)10-5/h23-24,29-38H,6-22,25-28H2,1-5H3,(H,61,62)/b45-38+
InChI Key
FOELOZKDLHJOHT-XLDZHHEVSA-N
詳細
MK-2色素は、光増感剤として使用できるオリゴチオフェンベースの有機色素です。供与体ユニットと受容体ユニットを有する四量体オリゴチオフェンスペーサーを含みます。また、エネルギー変換効率は8%です。
アプリケーション
MK-2色素は、色素増感太陽電池、太陽光電池など、さまざまな用途に使用できるアルキル官能基化色素です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
728705-VAR:
728705-BULK:
728705-100MG:4548173303758
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Highly stable sensitizer dyes for dye-sensitized solar cells: role of the oligothiophene moiety
Katoh R, et al.
Energy & Environmental Science, 2(5), 542-546 (2009)
Efficient low-temperature transparent electrocatalytic layers based on graphene oxide nanosheets for dye-sensitized solar cells
Seo SH, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 7(20), 10863-10871 (2015)
Alkyl-functionalized organic dyes for efficient molecular photovoltaics
Koumura N, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(44), 14256-14257 (2006)
Efficient Synthesis of a Regioregular Oligothiophene Photovoltaic Dye Molecule, MK-2, and Related Compounds: A Cooperative Hypervalent Iodine and Metal-Catalyzed Synthetic Route
Dohi T, et al.
Chemistry?A European Journal , 19(6), 2067-2075 (2013)
Stable Dye-Sensitized Solar Cell Electrolytes Based on Cobalt (II)/(III) Complexes of a Hexadentate Pyridyl Ligand
Kashif MK, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 125(21), 5637-5641 (2013)