Merck
727806
Sigma-Aldrich
H-Gly-HMPB-ChemMatrix®レジン
35-100 mesh particle size (wet sieved)
別名:
4-{4-[(グリシルオキシ)メチル]-3-メトキシフェノキシ}酪酸、ChemMatrix®樹脂ポリマー固定化
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品種目
ChemMatrix®
フォーム
beads
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
0.30-0.65 mmol/g loading
粒径
35-100 mesh (wet sieved)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
法的情報
ChemMatrix is a registered trademark of Matrix Innovation, Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
727806-1G:
727806-VAR:
727806-BULK:
727806-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
ChemMatrix® is a proprietary, 100% PEG (polyethylene glycol) based resin from PCAS BioMatrix.