Merck
727199
Sigma-Aldrich
(S)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine
produced by BASF, ChiPros®, 99%
別名:
(S)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13NO
CAS番号:
分子量:
151.21
Beilstein:
4798959
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
produced by BASF
アッセイ
≥98.5% (GC)
99%
フォーム
liquid
光学純度
enantiomeric excess: ≥98.5%
SMILES記法
COc1cccc(c1)[C@H](C)N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-7H,10H2,1-2H3/t7-/m0/s1
InChI Key
CJWGCBRQAHCVHW-ZETCQYMHSA-N
法的情報
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
238.1 °F
引火点(℃)
114.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
727199-5G:
727199-25G:
727199-BULK:
727199-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)