Merck
726885
Sigma-Aldrich
(S)-2-Aminooctane
produced by BASF, ChiPros®, ≥99.0%
別名:
(S)-2-Octylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H19N
CAS番号:
分子量:
129.24
Beilstein:
1719319
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
グレード
produced by BASF
アッセイ
≥99.0% (GC)
≥99.0%
フォーム
liquid
光学純度
enantiomeric excess: ≥99.0%
SMILES記法
CCCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8H,3-7,9H2,1-2H3/t8-/m0/s1
InChI Key
HBXNJMZWGSCKPW-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F
引火点(℃)
51 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
726885-VAR:
726885-25G:
726885-5G:
726885-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)