Merck
725048
Sigma-Aldrich
3-Aminopyridazine
97%
別名:
Pyridazin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5N3
CAS番号:
分子量:
95.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
168-172 °C
SMILES記法
Nc1cccnn1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-2-1-3-6-7-4/h1-3H,(H2,5,7)
InChI Key
LETVJWLLIMJADE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
725048-VAR:
725048-BULK:
725048-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Somayeh Pirhadi et al.
Journal of receptor and signal transduction research, 40(4), 357-364 (2020-03-05)
Everyday plenty of people succumb to various forms of cancer across the world and it stands as one of the main reasons of death in our today's life. Receptor tyrosine kinases (RTKs) are a class of receptors involved in cancer
Shawna D Persaud et al.
Scientific reports, 6, 22396-22396 (2016-03-05)
All trans retinoic acid (atRA) is one of the most potent therapeutic agents, but extensive toxicity caused by nuclear RA receptors (RARs) limits its clinical application in treating cancer. AtRA also exerts non-genomic activities for which the mechanism remains poorly