Merck
724955
Sigma-Aldrich
DL-ホモシスチン-3,3,3',3',4,4,4',4'-d8
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8D8H8N2O4S2
分子量:
276.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]C([2H])(SSC([2H])([2H])C([2H])([2H])C(N)C(O)=O)C([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI Key
ZTVZLYBCZNMWCF-SVYQBANQSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
724955-VAR:
724955-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)