Merck
724920
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-bromobenzoic acid
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6BrNO2
CAS番号:
分子量:
216.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
153-158 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1cccc(C(O)=O)c1Br
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI Key
PAGROCHVTXMVTP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Jan Code
724920-VAR:
724920-500MG:
724920-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)