Merck
72460
Sigma-Aldrich
Boc-3-(3-pyridyl)-D-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Boc-3-(3-pyridyl)-D-alanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18N2O4
CAS番号:
分子量:
266.29
Beilstein:
4195466
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
crystals
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1cccnc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N2O4/c1-13(2,3)19-12(18)15-10(11(16)17)7-9-5-4-6-14-8-9/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-/m1/s1
InChI Key
JLBCSWWZSSVXRQ-SNVBAGLBSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
72460-BULK:
72460-VAR:
72460-5G:
72460-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)