Merck
724572
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-1,3-ジメチル-1H-ピラゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7BrN2
分子量:
175.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.521
密度
1.487 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cc1nn(C)cc1Br
InChI
1S/C5H7BrN2/c1-4-5(6)3-8(2)7-4/h3H,1-2H3
InChI Key
UESOBPUTZLYSGI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F
引火点(℃)
103 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
724572-BULK:
724572-VAR:
724572-5G:
724572-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)