Merck
724475
Sigma-Aldrich
ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド-co-メタクリル酸-co-オクタデシルアクリラート)
5 mol % in methacrylic acid, 1 mol % in octadecyl acrylate, Mn 30,000-60,000
別名:
ポリ(NIPAM-co-MAA-co-ODA)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H11NO)m (C4H6O2)n (C21H40O2)p
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
分子量
Mn 30,000-60,000
濃度
1 mol % in octadecyl acrylate
5 mol % in methacrylic acid
mp
>300 °C
詳細
温度感受性材料やpH感受性材料として使用できる、インテリジェントな膨潤/崩壊共重合体です[1][2]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
724475-VAR:
724475-5G:
724475-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Quijada-Garrido; I.; Prior-Cabanillas; A.; Garrido; L.; Barrales-Rienda; J. M.
Macromolecules, 38, 7434-7434 (2005)
Salgado-Rodriguez; R.; Licea-Claverie; A.; Arndt; K. F.
Eur. Polymer J., 40, 1931-1931 (2004)
資料
刺激応答性ポリマーは、環境変化に応じた標的デリバリーおよび放出制御を可能にする材料として広く用いられています。
Poly(N-isopropylacrylamide), or PNIPAM, is a stimuli-responsive polymer that responds to changes in pH and temperature and has a LCST around 32 C.
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.
組織工学で用いられる培養した細胞の回収のための温度応答性グラフト材料に、ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)を用いた研究をご紹介します。
すべて表示
関連コンテンツ
PNIPAMブロックを含む両親媒性ポリマーを用いた薬物担持温度応答性ミセルの調整方法をご紹介します。