Merck
724262
Sigma-Aldrich
2-メチルチオフェン-3-カルボキサミド
97%
別名:
2-メチル-3-チオフェンカルボキサミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NOS
CAS番号:
分子量:
141.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
135-140 °C
SMILES記法
Cc1sccc1C(N)=O
InChI
1S/C6H7NOS/c1-4-5(6(7)8)2-3-9-4/h2-3H,1H3,(H2,7,8)
InChI Key
ZDEWSZZMQVGWCA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
724262-BULK:
724262-1G:
724262-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)