Merck
723991
Sigma-Aldrich
Potassium 2-fluoro-5-formylphenyltrifluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4BF4KO
CAS番号:
分子量:
230.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
230-235 °C
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES記法
[K+].Fc1ccc(C=O)cc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H4BF4O.K/c9-7-2-1-5(4-13)3-6(7)8(10,11)12;/h1-4H;/q-1;+1
InChI Key
HCTPXGYDPRWOOU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下に関わる有機トリフルオロホウ酸です。
  • 金属フリーのクロロ脱ホウ素化
  • シリカゲルと水を介する加水分解
  • 鈴木宮浦反応
  • 還元的アミノ化
  • ウィティッヒ反応
多以下の反応物質ですで安定したボロン酸代替品としての有機トリフルオロホウ酸。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
723991-1G:
723991-5G:
723991-BULK:
723991-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.