Merck
723983
Sigma-Aldrich
カリウムインドール-6-トリフルオロボラート
95%
別名:
カリウム6-インドリルトリフルオロボラート, カリウムインドイル-6-トリフルオロボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6BF3KN
分子量:
223.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
297-302 °C
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6BF3N.K/c10-9(11,12)7-2-1-6-3-4-13-8(6)5-7;/h1-5,13H;/q-1;+1
InChI Key
QRRROZIXUXOCTN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Potassium indole-6-trifluoroborate can be used as a reactant to prepare:
  • Indole derivatives by reacting with various aryl halides via palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.
  • (1H-indol-6-yl)boronic acid by hydrolysis using silica gel and water.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
723983-5G:
723983-BULK:
723983-VAR:
723983-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficient hydrolysis of organotrifluoroborates via silica gel and water
Molander GA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74(19), 7364-7369 (2009)
Scope of the Suzuki- Miyaura cross-coupling reactions of potassium heteroaryltrifluoroborates
Molander GA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74(3), 973-980 (2009)