Merck
723959
Sigma-Aldrich
6-メチル-2-ピリジニルボロン酸 MIDA エステル
別名:
2-(6-メチル-2-ピリジニル)-6-メチル-1,3,6,2-ジオキサザボロカン-4,8-ジオン, 2-メチルピリジン-6-ボロン酸MIDAエステル, 6-メチルピリジン-2-ボロン酸MIDAエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13BN2O4
CAS番号:
分子量:
248.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
264-268 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(C)n2
InChI
1S/C11H13BN2O4/c1-8-4-3-5-9(13-8)12-17-10(15)6-14(2)7-11(16)18-12/h3-5H,6-7H2,1-2H3
InChI Key
AHYYPYSUORBPCY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)