Merck
723711
Sigma-Aldrich
5-Benzofurazanboronic acid MIDA ester
別名:
2-(Benzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-yl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione, Benzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-yl-5-boronic acid MIDA ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10BN3O5
分子量:
275.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
mp
258-263 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc3nonc3c2
InChI
1S/C11H10BN3O5/c1-15-5-10(16)18-12(19-11(17)6-15)7-2-3-8-9(4-7)14-20-13-8/h2-4H,5-6H2,1H3
InChI Key
KNDBMWQPGMKUPR-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
723711-BULK:
723711-5G:
723711-1G:
723711-VAR:
723711-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)