Merck
723215
Sigma-Aldrich
2-ブロモイソ酪酸10-ウンデセニル
>95%
別名:
Allyl-type (long chain) initiator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H27BrO2
CAS番号:
分子量:
319.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
>95%
屈折率
n20/D 1.450
密度
1.080 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)(Br)C(=O)OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C15H27BrO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-14(17)15(2,3)16/h4H,1,5-13H2,2-3H3
InChI Key
RHLOSBPISIVGMQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
723215-5G:
723215-VAR:
723215-1G:
723215-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Viktor Heinrichs et al.
PloS one, 13(4), e0195180-e0195180 (2018-04-07)
Living animal cells are strongly influenced by the mechanical properties of their environment. To model physiological conditions ultrasoft cell culture substrates, in some instances with elasticity (Young's modulus) of only 1 kPa, are mandatory. Due to their long shelf life
Coessens, V.; Pintauer, T.; Matyjaszewski, K.
Progress in Polymer Science, 26, 337-337 (2001)
Atom transfer radical polymerization.
K Matyjaszewski et al.
Chemical reviews, 101(9), 2921-2990 (2001-12-26)
"Green" atom transfer radical polymerization: from process design to preparation of well-defined environmentally friendly polymeric materials.
Nicolay V Tsarevsky et al.
Chemical reviews, 107(6), 2270-2299 (2007-05-29)