Merck
723053
Sigma-Aldrich
6-メトキシ-2-ピリジニルボロン酸 MIDA エステル
別名:
2-(6-メトキシ-2-ピリジニル)-6-メチル-1,3,6,2-ジオキサザボロカン-4,8-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13BN2O5
CAS番号:
分子量:
264.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
240-246 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cccc(n1)B2OC(=O)CN(C)CC(=O)O2
InChI
1S/C11H13BN2O5/c1-14-6-10(15)18-12(19-11(16)7-14)8-4-3-5-9(13-8)17-2/h3-5H,6-7H2,1-2H3
InChI Key
WBXOGDARCSEVBF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
723053-BULK:
723053-1G:
723053-5G:
723053-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)