Merck
722650
Sigma-Aldrich
2,2,4(2,4,4)-トリメチル-1,6-ヘキサンジアミン
99%
別名:
1,6-ジアミノ-2,2,4(2,4,4)-トリメチルヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H22N2
CAS番号:
分子量:
158.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(CN)CC(C)(C)CCN.CC(CCN)CC(C)(C)CN
InChI
1S/2C9H22N2/c1-8(7-11)6-9(2,3)4-5-10;1-8(4-5-10)6-9(2,3)7-11/h2*8H,4-7,10-11H2,1-3H3
InChI Key
IXIXPOVPUKTPFV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
722650-VAR:
722650-BULK:
722650-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)