Merck
722596
Sigma-Aldrich
2-クロロ-4-ヨードピリジン-3-カルボキシアルデヒド
97%
別名:
2-クロロ-4-ヨードニコチンアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3ClINO
CAS番号:
分子量:
267.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
87-92 °C
官能基
aldehyde
chloro
iodo
SMILES記法
Clc1nccc(I)c1C=O
InChI
1S/C6H3ClINO/c7-6-4(3-10)5(8)1-2-9-6/h1-3H
InChI Key
OPZCXONVRBYGHX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
722596-1G:4548173999012
722596-BULK:
722596-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)