Merck
722588
Sigma-Aldrich
カリウム 1-(テトラヒドロ-2H-ピラン-2-イル)-1H-ピラゾール-4-トリフルオロボラート
別名:
カリウム 1-(テトラヒドロ-2H-ピラン-2-イル)-1H-ピラゾール-4-イル-4-トリフルオロボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11BF3KN2O
分子量:
258.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
120-130 °C
官能基
ether
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)c1cnn(c1)C2CCCCO2
InChI
1S/C8H11BF3N2O.K/c10-9(11,12)7-5-13-14(6-7)8-3-1-2-4-15-8;/h5-6,8H,1-4H2;/q-1;+1
InChI Key
BFCBDXMNLWLVRE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
722588-VAR:
722588-BULK:
722588-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)