Merck
721042
Sigma-Aldrich
3-カルボキシ-5-ニトロフェニルボロン酸
別名:
(3-カルボキシ-5-ニトロフェニル)ボロン酸, 3-(ジヒドロキシボリル)-5-ニトロ安息香酸, 3-カルボキシ-5-ニトロベンゼンボロン酸, 3-ボロノ-5-ニトロ安息香酸, 5-カルボキシ-3-ニトロベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥18,300
¥18,300
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥18,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6BNO6
CAS番号:
分子量:
210.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,300
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
mp
248-252 °C
官能基
carboxylic acid
nitro
SMILES記法
OB(O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BNO6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3,12-13H,(H,10,11)
InChI Key
WNIFCLWDGNHGMX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 銅触媒による塩素化
  • μ-およびd-オピオイドアゴニストとしての、アザビシクロオクチリデンメチルベンズアミドの平行固相合成
以下の反応に使用されます。
  • ボロン酸活性化シリカ表面上でのグルコース酸化酵素およびアセチルコリンエステラーゼの固定化
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid can be used as a reactant to prepare:
  • Biaryl derivatives via Suzuki-Miyaura cross-coupling with aryl and heteroaryl halides via the formation of a C-C bond.[1]
  • 3-Chloro-5-nitrobenzoic acid via copper-catalyzed chlorination reaction.[2]
  • Aryl-clonazepam derivatives by palladium-catalyzed Suzuki Cross-coupling reaction with clonazepam in the presence of Pd as a catalyst.[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
721042-5G:
721042-BULK:
721042-VAR:
721042-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Copper-catalyzed chlorination of functionalized arylboronic acids
Wu H and Hynes JJ
Organic Letters, 12(6), 1192-1195 (2010)
New biaryl-chalcone derivatives of pregnenolone via Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction. Synthesis, CYP17 hydroxylase inhibition activity, QSAR, and molecular docking study
Al-Masoudi NA, et al.
Steroids, 101, 43-50 (2015)
Synthesis of new derivatives of aryl-clonazepam via Suzuki Cross-coupling reaction
Salman MA Al-Hussein and Abdul-Rida NA
European Journal of Chemistry, 7(2), 152-155 (2016)
Zhuojun Huang et al.
Biomaterials science, 6(9), 2487-2495 (2018-08-03)
We report here the development of hydrogels formed at physiological conditions using PEG (polyethylene glycol) based polymers modified with boronic acids (BAs) as backbones and the plant derived polyphenols ellagic acid (EA), epigallocatechin gallate (EGCG), tannic acid (TA), nordihydroguaiaretic acid