Merck
720208
Sigma-Aldrich
2,3-ジフルオロ-5-クロロピリジン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H2ClF2N
CAS番号:
分子量:
149.53
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
密度
1.442 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1cc(Cl)cnc1F
InChI
1S/C5H2ClF2N/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H
InChI Key
PERMDYZFNQIKBL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.2 °F
引火点(℃)
24 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
720208-5G:
720208-VAR:
720208-BULK:
試験成績書(COA)