Merck
239380
Sigma-Aldrich
2-ホルミルベンゼンスルホン酸 ナトリウム塩 水和物
technical grade, 75%
別名:
ベンズアルデヒド-2-スルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥10,760
500 G
¥32,240
¥10,760
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥10,760
500 G
¥32,240
About This Item
化学式:
HCOC6H4SO3Na · xH2O
CAS番号:
分子量:
208.17 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,760
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
75%
フォーム
solid
官能基
aldehyde
sulfonic acid
SMILES記法
O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O4S.Na.H2O/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11;;/h1-5H,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
MGFBXWRKSPLCAK-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Jan Code
239380-BULK:
239380-500G:
239380-5G:
239380-VAR:
239380-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Multi-Responsive Protein Nanocarriers from Anionic Dynamic Covalent Copolymer.
Polym. Chem. (2014)