Merck
719749
Sigma-Aldrich
2, 2'-チオジエタノール-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
S(13CH213CH2OH)2
CAS番号:
分子量:
126.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
bio NMR: suitable
bp
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.26 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
O[13CH2][13CH2]S[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
YODZTKMDCQEPHD-JCDJMFQYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
719749-BULK:
719749-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)