Merck
719315
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-4-(トリブチルスタンニル)ピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H30FNSn
CAS番号:
分子量:
386.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.508
密度
1.187 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccnc(F)c1
InChI
1S/C5H3FN.3C4H9.Sn/c6-5-3-1-2-4-7-5;3*1-3-4-2;/h2-4H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
YGKPEWRENKJYRP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
719315-1G:
719315-VAR:
719315-5G:
719315-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)