Merck
709492
Sigma-Aldrich
(1S,4S,8S)--5-ベンジル-8-メトキシ-1,8-ジメチル-2-(2′-メチルプロピル)-ビシクロ[2.2.2]オクタ-2,5-ジエン
97%
別名:
(1S,4S,8S)-5-ベンジル-2-イソブチル-8-メトキシ-1,8-ジメチル-2-ビシクロ[2.2.2]オクタ-2,5-ジエン, (1S,4S,8S)-5-ベンジル-2-イソブチル-8-メトキシ-1,8-ジメチルビシクロ[2.2.2]オクタ-2,5-ジエン, (1S,4S,8S)Carreira DOLEFIN 配位子
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥39,900
¥39,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥39,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30O
CAS番号:
分子量:
310.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
¥39,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
光学活性
[α]/D −84±5°, c = 0.5 in chloroform
反応適合性
reaction type: click chemistry
屈折率
n20/D 1.522
官能基
ether
phenyl
SMILES記法
CO[C@@]1(C)C[C@@]2(C)C=C(Cc3ccccc3)[C@@H]1C=C2CC(C)C
InChI
1S/C22H30O/c1-16(2)11-19-13-20-18(12-17-9-7-6-8-10-17)14-21(19,3)15-22(20,4)23-5/h6-10,13-14,16,20H,11-12,15H2,1-5H3/t20-,21+,22-/m0/s1
InChI Key
ACWLDJOHMGJACE-BDTNDASRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(1S,4S,8S)-5-Benzyl-2-isobutyl-8-methoxy-1,8-dimethylbicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene, an enantiopure diene ligand developed by Carreira, is most commonly used in asymmetric catalysis. It is generally prepared from commercially available (R)-carvone.[1]
アプリケーション
(1S,4S,8S)-5-Benzyl-2-isobutyl-8-methoxy-1,8-dimethylbicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene is mainly useful for the stereoselective synthesis of diarylmethine stereogenic centers.[2]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
709492-100MG:
709492-VAR:
709492-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rhodium-catalyzed enantioselective conjugate addition of organoboronic acids to alpha, beta-unsaturated sulfones
Mauleon P and Carretero JC
Organic Letters, 6(18), 3195-3198 (2004)
(1S,4S,8S)?8?Methoxy?1,8?dimethyl?2?(2?methylpropyl)?5?(phenylmethyl)bicyclo[2.2.2]octa?2,5?diene
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2011)
関連コンテンツ
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.