Merck
719293
Sigma-Aldrich
(S)-3-(Boc-アミノ)-2,4-ジメチル-2-ペンタノール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H25NO3
CAS番号:
分子量:
231.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D −14.2°, c = 0.5 in chloroform
mp
54-60 °C
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)O
InChI
1S/C12H25NO3/c1-8(2)9(12(6,7)15)13-10(14)16-11(3,4)5/h8-9,15H,1-7H3,(H,13,14)/t9-/m0/s1
InChI Key
AWLRFWWWKJXWTQ-VIFPVBQESA-N
アプリケーション
(S)-3-(Boc-amino)-2,4-dimethyl-2-pentanol can be used as an intermediate to prepare:
  • Tris(4S-isopropyl-5,5-dimethyl-2-oxazolinyl)phenylborate ligand, applicable in the synthesis of various metal complexes bearing catalyst properties.[1]
  • Hydroxy isocyanides, important building blocks for the synthesis of (hydroxyalkyl)oxazoline ligands.[2]
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
719293-VAR:
719293-1G:
719293-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Straightforward synthesis of chiral hydroxy isocyanides
Bauer M and Kazmaier U
European Journal of Organic Chemistry, 2009(14), 2360-2366 (2009)
Organometallic Complexes of Bulky, Optically Active, C 3-Symmetric Tris (4 S-isopropyl-5, 5-dimethyl-2-oxazolinyl) phenylborate (ToP*)
Xu S, et al.
Organometallics, 34(14), 3508-3519 (2015)