Merck
718920
Sigma-Aldrich
2-クロロ-3-シアノ-4-ピリジニルボロン酸ピナコールエステル
95%
別名:
2-クロロ-3-シアノ-4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14BClN2O2
CAS番号:
分子量:
264.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
90-97 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccnc(Cl)c2C#N
InChI
1S/C12H14BClN2O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-5-6-16-10(14)8(9)7-15/h5-6H,1-4H3
InChI Key
YYPZHORJYDCOSQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
718920-250MG:4548173319056
718920-BULK:
718920-1G:4548173319049
718920-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)