Merck
71868
Sigma-Aldrich
1-(4-Methylphenyl)piperazine
≥98.0%
別名:
1-(p-Tolyl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16N2
CAS番号:
分子量:
176.26
Beilstein:
139489
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0%
フォーム
crystals
mp
29-32 °C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2/c1-10-2-4-11(5-3-10)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3
InChI Key
ONEYFZXGNFNRJH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
71868-BULK-F:
71868-5G-F:
71868-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
V Stuettgen et al.
The AAPS journal, 22(2), 33-33 (2020-01-29)
A limiting factor for oral delivery of macromolecules is low intestinal epithelial permeability. 1-Phenylpiperazine (PPZ), 1-(4-methylphenyl) piperazine (1-4-MPPZ) and 1-methyl-4-phenylpiperazine (1-M-4-PPZ) have emerged as potential permeation enhancers (PEs) from a screen carried out by others in Caco-2 monolayers. Here, their