Merck
718092
Sigma-Aldrich
3-Phenylisoxazole-5-carboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7NO3
CAS番号:
分子量:
189.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
178-182 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1cc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO3/c12-10(13)9-6-8(11-14-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,13)
InChI Key
YGTFDJRCCBKLDM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
718092-BULK:
718092-1G:
718092-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)