Merck
718084
Sigma-Aldrich
3-アミノ-4-フェニル-1H-ピラゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9N3
CAS番号:
分子量:
159.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
176-180 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1n[nH]cc1-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N3/c10-9-8(6-11-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H3,10,11,12)
InChI Key
QEHKQNYBBLCFIJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
718084-BULK:
718084-VAR:
718084-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)