Merck
711268
Sigma-Aldrich
N-tert-ブチル-O-[1-[4-(クロロメチル)フェニル]エチル]-N-(2-メチル-1-フェニルプロピル)ヒドロキシルアミン
別名:
アルコキシアミンNMP開始剤
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H32ClNO
CAS番号:
分子量:
373.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
solid
mp
43-47 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C(N(OC(C)c1ccc(CCl)cc1)C(C)(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C23H32ClNO/c1-17(2)22(21-10-8-7-9-11-21)25(23(4,5)6)26-18(3)20-14-12-19(16-24)13-15-20/h7-15,17-18,22H,16H2,1-6H3
InChI Key
WZYBDTCNEIULNZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
NMP開始剤を用いた合成について、Karen Wooley教授にご寄稿いただきました。technology spotlightをご覧ください。
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
711268-BULK:
711268-VAR:
711268-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator
ニトロキシドを介したラジカル重合(NMP)の概略とNMP開始剤について、実際のプロトコルを中心にご紹介します。
CSIROの研究者による、RAFT重合に関するレビューです。
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
プロトコル
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
ATRP(原子移動ラジカル重合)によるPMMAおよびPSの典型的な重合手順をご紹介します。
すべて表示