Merck
717649
Sigma-Aldrich
2-ホルミル-4-メトキシフェニルボロン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9BO4
CAS番号:
分子量:
179.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
166-170 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(B(O)O)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-7-2-3-8(9(11)12)6(4-7)5-10/h2-5,11-12H,1H3
InChI Key
ZSSNGMFKYFBOAG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
717649-1G:
717649-VAR:
717649-5G:
717649-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)