Merck
717584
Sigma-Aldrich
5-ヨード-2-メチルピリジン-3-カルボン酸
97%
別名:
5-ヨード-2-メチルニコチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6INO2
CAS番号:
分子量:
263.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
255-261 °C
SMILES記法
Cc1ncc(I)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6INO2/c1-4-6(7(10)11)2-5(8)3-9-4/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
JGYRUHKDHNZTPA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
717584-VAR:
717584-BULK:
717584-500MG:4548173998855
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)