Merck
716650
Sigma-Aldrich
2-[ビス(3,5-ジ-tert-ブチル-4-メトキシフェニル)ホスフィノ]ベンズアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H51O3P
CAS番号:
分子量:
574.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
120-125 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
COc1c(cc(cc1C(C)(C)C)P(c2cc(c(OC)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c3ccccc3C=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C37H51O3P/c1-34(2,3)27-19-25(20-28(32(27)39-13)35(4,5)6)41(31-18-16-15-17-24(31)23-38)26-21-29(36(7,8)9)33(40-14)30(22-26)37(10,11)12/h15-23H,1-14H3
InChI Key
PAWZHFURVJBYGV-UHFFFAOYSA-N
法的情報
本製品は、Kanata Chemical Technologies Inc.とのライセンス契約に基づき、研究用としてのみ販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)