Merck
715727
Sigma-Aldrich
2,3-ジブロモ-5-メチルピリジン
97%
別名:
5,6-ジブロモ-3-ピコリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5Br2N
CAS番号:
分子量:
250.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
52-56 °C
SMILES記法
Cc1cnc(Br)c(Br)c1
InChI
1S/C6H5Br2N/c1-4-2-5(7)6(8)9-3-4/h2-3H,1H3
InChI Key
BZUZAZMAGVFIBS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
715727-1G:
715727-BULK:
715727-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)