Merck
715328
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-5-ホルミルフェニルボロン酸ピナコールエステル
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16BFO3
CAS番号:
分子量:
250.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
35-40 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(C=O)ccc2F
InChI
1S/C13H16BFO3/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-7-9(8-16)5-6-11(10)15/h5-8H,1-4H3
InChI Key
WHYMLQVABFAGEK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
715328-BULK:
715328-500MG:
715328-VAR:
試験成績書(COA)