Merck
715174
Sigma-Aldrich
3-メチルサリチル酸銅(I)
別名:
CuMeSal, [2-(ヒドロキシ-κO)-3-メチルベンゾアト-κO]銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7CuO3
CAS番号:
分子量:
214.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
290-292 °C
SMILES記法
[Cu+].Cc1cccc(C([O-])=O)c1O
InChI
1S/C8H8O3.Cu/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11;/h2-4,9H,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
CPPQOSMKJDPRID-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • 炭素‐炭素結合形成
  • 酸化的アリールチオ化
  • 還元的クロスカップリング
  • 酸化的反応
  • 還元的アミノ化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
715174-VAR:
715174-BULK:
715174-5G:4548173924199