Merck
715018
Sigma-Aldrich
ビニリデンシクロヘキサン
technical grade, 90%
別名:
エテニリデンシクロヘキサン, シクロヘキシリデンエチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12
CAS番号:
分子量:
108.18
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.489
密度
0.806 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
C=C=C1CCCCC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H2
InChI Key
HZHTYEIEGPBKKS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
73.9 °F - closed cup
引火点(℃)
23.3 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
715018-VAR:
715018-BULK:
715018-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)