Merck
714798
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-3-(トリメチルシリル)ベンゼン
97%
別名:
(3-ブロモフェニル)トリメチルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13BrSi
CAS番号:
分子量:
229.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.532
密度
1.230 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
SMILES記法
C[Si](C)(C)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H13BrSi/c1-11(2,3)9-6-4-5-8(10)7-9/h4-7H,1-3H3
InChI Key
JXQZFRPARQBDKV-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
714798-BULK:
714798-VAR:
714798-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)