Merck
713759
Sigma-Aldrich
2-ブロモフェネトール
≥97.0% (GC)
別名:
1-ブロモ-2-エトキシベンゼン, 2-ブロモエトキシベンゼン, o-ブロモフェネトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9BrO
CAS番号:
分子量:
201.06
Beilstein:
2043678
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
SMILES記法
CCOc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
JVEQWIQHHWNMQX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
713759-VAR:
713759-BULK:
713759-5G:
試験成績書(COA)