Merck
713198
Sigma-Aldrich
1-エチル-1-メチルピロリジニウムヘキサフルオロリン酸塩
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H16F6NP
CAS番号:
分子量:
259.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96.5%
97%
フォーム
solid
不純物
≤0.5% water
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C7H16N.F6P/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;1-7(2,3,4,5)6/h3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
WSYWUTMEDIHQRK-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
713198-50G:
713198-5G:
713198-VAR:
713198-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)