Merck
713139
Sigma-Aldrich
1-ブチル-1-メチルピロリジニウムヨージド
別名:
N-ブチル-N-メチルピロリジニウムヨード
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,410
50 G
¥41,400
¥9,410
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,410
50 G
¥41,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H20IN
CAS番号:
分子量:
269.17
Beilstein:
3701800
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,410
在庫数0
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
SMILES記法
[I-].CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.HI/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;/h3-9H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
BEZANEDYKZXSCF-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
  • 電気化学的に応用される疎水性イオン性液体
  • ルイス塩基イオン性液体
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
713139-50G:4548173998756
713139-VAR:
713139-BULK:
713139-5G:4548173998763
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)