Merck
711462
Sigma-Aldrich
o-キシリレンジアミン 二塩酸塩
≥98%
別名:
α,α'-ジアミノ-o-キシレン 二塩酸塩, 1,2-ビス(アミノメチル)ベンゼン 二塩酸塩, ortho-フェニレン-ビス(メチルアミン) 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥25,700
¥25,700
単価¥35,800割引28%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
209.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
crystals
アッセイ:
≥98%
98.0-102.0% (calculated on dry substance, AT)
¥25,700
単価¥35,800割引28%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98%
98.0-102.0% (calculated on dry substance, AT)
フォーム
crystals
不純物
~4% water
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Cl.NCc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10;;/h1-4H,5-6,9-10H2;2*1H
InChI Key
VDEOIFDDSWXYDA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
711462-BULK:
711462-5G:
711462-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anthony P Green et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(40), 10714-10717 (2014-08-21)
The widespread application of ω-transaminases as biocatalysts for chiral amine synthesis has been hampered by fundamental challenges, including unfavorable equilibrium positions and product inhibition. Herein, an efficient process that allows reactions to proceed in high conversion in the absence of