Merck
711284
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-1-メチル-1H-イミダゾール-5-カルボキシアルデヒド
95%
別名:
4-ブロモ-5-ホルミル-1-メチル-1H-イミダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥14,600
¥14,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥14,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5BrN2O
CAS番号:
分子量:
189.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
87-92 °C
官能基
aldehyde
bromo
SMILES記法
Cn1cnc(Br)c1C=O
InChI
1S/C5H5BrN2O/c1-8-3-7-5(6)4(8)2-9/h2-3H,1H3
InChI Key
MBLIXONXVCDFMO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
711284-250MG:
711284-BULK:
711284-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)